Bithionol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10660500
EHERC10660500EA 103 EUR InStock
EHERC10660500
Bithionol
Bithionol
Formule: C₁₂H₆Cl₄O₂S
Numéro MDL: MFCD00055727
Numéro CAS: 97-18-7
EINECS: 202-565-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité