Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide bromoacétique, certifié

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C10697000
EHERC10697000EA 67 EUR InStock
EHERC10697000
Acide bromoacétique, certifié
Acide bromoacétique


Formule: BrCH₂COOH
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…49 °C
Densité: 1.9335 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002678
Numéro CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
ONU: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01384
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité