4-Bromoaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10700000
EHERC10700000EA 81.9 EUR InStock
EHERC10700000
4-Bromoaniline
4-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…64 °C
Densité: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007822
Numéro CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité