Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromoéthanol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C10728500
EHERC10728500EA 72.6 EUR InStock
EHERC10728500
2-Bromoéthanol
2-Bromoéthanol


Formule: BrH₂CCH₂OH
Point d'ébullition: 149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002827
Numéro CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03826
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité