Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER

C10736300
EHERC10736300EA 78.2 EUR InStock
EHERC10736300
3-Bromophénol
3-Bromophénol


Formule: C₆H₅BrO
Point d'ébullition: 236 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 27…30 °C
Densité: 0.641 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002253
Numéro CAS: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité