1-Bromo-2-propanol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C10760000
EHERC10760000EA 87.5 EUR InStock
EHERC10760000
1-Bromo-2-propanol
1-Bromo-2-propanol
Formule: BrH₂CCH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004529
Numéro CAS: 19686-73-8
EINECS: 243-225-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité