Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Acide 2-bromopropionique

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid

C10760700
EHERC10760700EA 83.7 EUR InStock
EHERC10760700
(±)-Acide 2-bromopropionique
(±)-Acide 2-bromopropionique


Formule: H₃CBrCHCOOH
MW: 152,98 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼25 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00004211
Numéro CAS: 598-72-1
EINECS: 209-947-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité