Bronopol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10810000
EHERC10810000EA 149 EUR InStock
EHERC10810000
Bronopol
Bronopol
Formule: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…133 °C
Densité: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007390
Numéro CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
ONU: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité