(±)-1,3-Butanediol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
C10861300
EHERC10861300EA 54.8 EUR InStock
EHERC10861300
(±)-1,3-Butanediol
(±)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –50 °C
Densité: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004554
Numéro CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..