Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butanol-1

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C10861500
EHERC10861500EA 74.4 EUR InStock
EHERC10861500
Butanol-1
Butanol-1


Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 117.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité