(±)-Butanol-2
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
C10861600
EHERC10861600EA 78.2 EUR InStock
EHERC10861600
(±)-Butanol-2
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité