Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyléthylcétone

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C10862000
EHERC10862000EA 93 EUR InStock
EHERC10862000
Méthyléthylcétone
Méthyléthylcétone


Formule: C₂H₅COCH₃
Point d'ébullition: 79.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
ONU: 1193
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité