Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER

C10910000
EHERC10910000EA 146 EUR InStock
EHERC10910000
4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline
4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline


Formule: C₁₄H₂₁N₃O₄
Numéro CAS: 33629-47-9
EINECS: 251-607-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité