N-Acétyl-N-butyl-β-alaninate d'éthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10929010
EHERC10929010EA 149 EUR InStock
EHERC10929010
N-Acétyl-N-butyl-β-alaninate d'éthyle
Ethyl butylacetylaminopropionate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Densité: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 159 °C
Numéro MDL: MFCD00214076
Numéro CAS: 52304-36-6
EINECS: 257-835-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité