Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butylbenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER

C10931100
EHERC10931100EA 67 EUR InStock
EHERC10931100
tert-Butylbenzène
tert-Butylbenzène


Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.8662 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008816
Numéro CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01550
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité