4-tert-Butyl-2-chlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10931125
EHERC10931125EA 188 EUR InStock
EHERC10931125
4-tert-Butyl-2-chlorophénol
4-tert-Butyl-2-chlorophénol
Formule: C₁₀H₁₃ClO
Numéro MDL: MFCD00019992
Numéro CAS: 98-28-2
EINECS: 202-652-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité