6-tert-Butyl-2,4-xylénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
C10931188
EHERC10931188EA 166 EUR InStock
EHERC10931188
6-tert-Butyl-2,4-xylénol
6-tert-Butyl-2,4-xylénol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002234
Numéro CAS: 1879-09-0
EINECS: 217-533-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité