Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butyltoluène

Fournisseur: EHRENSTORFER

C10931730
EHERC10931730EA 67 EUR InStock
EHERC10931730
4-tert-Butyltoluène
4-tert-Butyltoluène


Formule: C₁₁H₁₆
Point d'ébullition: 192,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62,5 °C
Densité: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008837
Numéro CAS: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
ONU: 2667
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité