Butyrate de butyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Butyric acid butyl ester
C10931760
EHERC10931760EA 67 EUR InStock
EHERC10931760
Butyrate de butyle
Butyrate de butyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 166 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –91.5 °C
Densité: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009450
Numéro CAS: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01555
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité