Butyrophénone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10931900
EHERC10931900EA 65.1 EUR InStock
EHERC10931900
Butyrophénone
Butyrophénone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 0.988 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009397
Numéro CAS: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité