Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexanoate de butyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C10948031
EHERC10948031EA 74.4 EUR InStock
EHERC10948031
Hexanoate de butyle
Hexanoate de butyle


Formule: C₁₀H₂₀O₂
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Densité: 0.866 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00053804
Numéro CAS: 626-82-4
EINECS: 210-964-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité