Carvone
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone
C11052000
EHERC11052000EA 107 EUR InStock
EHERC11052000
Carvone
Carvone
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,2176 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062996
Numéro CAS: 99-49-0
EINECS: 202-759-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité