Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorfénac

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C11247000
EHERC11247000EA 203 EUR InStock
EHERC11247000
Chlorfénac
Chlorfénac


Formule: C₆H₂Cl₃CH₂COOH
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161 °C
Numéro CAS: 85-34-7
EINECS: 201-599-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02103
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité