Chlorfenethol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethanol, 4,4'-Dichloro-alpha-methylbenzhydrol
C11250000
EHERC11250000EA 146 EUR InStock
EHERC11250000
Chlorfenethol
Chlorfenethol
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂O
Numéro MDL: MFCD00000628
Numéro CAS: 80-06-8
EINECS: 201-246-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité