Chlorflurenol-methyl ester (2-Chloro-9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid methyl ester)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11305000
EHERC11305000EA 160 EUR InStock
EHERC11305000
Chlorflurenol-methyl ester (2-Chloro-9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid methyl ester)
Chlorflurenolmethyl ester(2-chloro-9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid methyl ester)
Formule: C₁₅H₁₁ClO₃
Numéro CAS: 2536-31-4
EINECS: 219-800-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité