Chlorhexidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11310000
EHERC11310000EA 127 EUR InStock
EHERC11310000
Chlorhexidine
Chlorhexidine
Formule: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
Numéro MDL: MFCD00009673
Numéro CAS: 55-56-1
EINECS: 200-238-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité