Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chloroacétique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C11348500
EHERC11348500EA 59.6 EUR InStock
EHERC11348500
Acide chloroacétique
Acide chloroacétique


Formule: ClCH₂COOH
Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 1.4043 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002683
Numéro CAS: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
ONU: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité