2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11349700
EHERC11349700EA 235 EUR InStock
EHERC11349700
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
Formule: C₁₂H₁₆ClNO
Numéro MDL: MFCD00124800
Numéro CAS: 6967-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité