3-Chloroanisole
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1-Chloro-3-methoxybenzene
C11361000
EHERC11361000EA 57.7 EUR InStock
EHERC11361000
3-Chloroanisole
3-Chloroanisole
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Densité: 1.172 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000591
Numéro CAS: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité