Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-chlorobenzoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C11390500
EHERC11390500EA 61.4 EUR InStock
EHERC11390500
Acide 2-chlorobenzoïque
Acide 2-chlorobenzoïque


Formule: C₇H₅ClO₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1.544 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002412
Numéro CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 13,02143
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité