Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-chlorobenzoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C11391000
EHERC11391000EA 59.6 EUR InStock
EHERC11391000
Acide 4-chlorobenzoïque
Acide 4-chlorobenzoïque


Formule: C₇H₅ClO₂
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123 °C
Densité: 1.535 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002531
Numéro CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 13,02144
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité