Oxyde de 2-chloroéthyle et de vinyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11410400
EHERC11410400EA 67 EUR InStock
EHERC11410400
Oxyde de 2-chloroéthyle et de vinyle
Oxyde de 2-chloroéthyle et de vinyle
Formule: H₂CCHOCH₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70.3 °C
Densité: 1.0525 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00000973
Numéro CAS: 110-75-8
EINECS: 203-799-6
ONU: 1992
ADR: 3,II
Merck Index: 12,02191
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité