3-Chloro-4-fluoroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C11415200
EHERC11415200EA 70.7 EUR InStock
EHERC11415200
3-Chloro-4-fluoroaniline
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007767
Numéro CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité