4-Chloro-2-méthoxyphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11415800
EHERC11415800EA 160 EUR InStock
EHERC11415800
4-Chloro-2-méthoxyphénol
4-Chloro-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇ClO₂
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Densité: 1.304 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00070774
Numéro CAS: 16766-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité