Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C11418000
EHERC11418000EA 74.4 EUR InStock
EHERC11418000
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol


Formule: C₁₀H₁₃ClO
Point d'ébullition: 259…263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57…59 °C
Densité: 1.228 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002326
Numéro CAS: 89-68-9
EINECS: 201-930-1
Merck Index: 13,02189
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité