3-Chloro-p-anisidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11420000
EHERC11420000EA 108 EUR InStock
EHERC11420000
3-Chloro-p-anisidine
3-Chloro-p-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00007771
Numéro CAS: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
ONU: 2233
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité