6-Chloro-m-toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11429500
EHERC11429500EA 74.4 EUR InStock
EHERC11429500
6-Chloro-m-toluidine
6-Chloro-m-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 228…230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00007674
Numéro CAS: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité