3-Chloro-p-toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 3-Chloro-p-methylaniline, 2-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-2-chlorotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline
C11429800
EHERC11429800EA 80 EUR InStock
EHERC11429800
3-Chloro-p-toluidine
3-Chloro-p-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1.108 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007773
Numéro CAS: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité