Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-o-toluidine

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene

C11430500
EHERC11430500EA 74.4 EUR InStock
EHERC11430500
5-Chloro-o-toluidine
5-Chloro-o-toluidine


Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007779
Numéro CAS: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité