Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-p-crésol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol

C11439200
EHERC11439200EA 94.9 EUR InStock
EHERC11439200
2-Chloro-p-crésol
2-Chloro-p-crésol


Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 198…203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76 °C
Densité: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00070639
Numéro CAS: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
ONU: 2669
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité