Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-o-crésol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C11440000
EHERC11440000EA 78.2 EUR InStock
EHERC11440000
4-Chloro-o-crésol
4-Chloro-o-crésol


Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…47 °C
Point d'éclair: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00002321
Numéro CAS: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité