2-Chloro-4-nitroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C11452800
EHERC11452800EA 78.2 EUR InStock
EHERC11452800
2-Chloro-4-nitroaniline
2-Chloro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007665
Numéro CAS: 121-87-9
EINECS: 204-502-2
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité