Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-nitroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C11453000
EHERC11453000EA 72.6 EUR InStock
EHERC11453000
4-Chloro-2-nitroaniline
4-Chloro-2-nitroaniline


Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 116…119 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C) (anhydr.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007836
Numéro CAS: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité