1-Chloro-2-nitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C11453500
EHERC11453500EA 93 EUR InStock
EHERC11453500
1-Chloro-2-nitrobenzène
1-Chloro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1.368 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007061
Numéro CAS: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité