1-Chloro-4-nitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C11453700
EHERC11453700EA 89.3 EUR InStock
EHERC11453700
1-Chloro-4-nitrobenzène
1-Chloro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007285
Numéro CAS: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité