2-Chloro-4-nitrotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11456100
EHERC11456100EA 70.7 EUR InStock
EHERC11456100
2-Chloro-4-nitrotoluène
2-Chloro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68 °C
Numéro MDL: MFCD00007210
Numéro CAS: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
ONU: 3457
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité