Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-5-nitrotoluène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C11456200
EHERC11456200EA 129 EUR InStock
EHERC11456200
2-Chloro-5-nitrotoluène
2-Chloro-5-nitrotoluène


Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 248 °C (711 mmHg)
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041430
Numéro CAS: 13290-74-9
EINECS: 236-306-8
ONU: 3457
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité