3-Chloro-4-nitrotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11456500
EHERC11456500EA 125 EUR InStock
EHERC11456500
3-Chloro-4-nitrotoluène
3-Chloro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD02683043
Numéro CAS: 38939-88-7
EINECS: 254-199-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité