4-Chloro-2-nitrotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11456800
EHERC11456800EA 74.4 EUR InStock
EHERC11456800
4-Chloro-2-nitrotoluène
4-Chloro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38…39 °C
Densité: 1.2559 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007215
Numéro CAS: 89-59-8
EINECS: 201-921-2
ONU: 3457
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité