4-Chloro-3-nitrotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11456900
EHERC11456900EA 55.8 EUR InStock
EHERC11456900
4-Chloro-3-nitrotoluène
4-Chloro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1.297 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007085
Numéro CAS: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
ONU: 2433
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité